Learn More
Epredia™ Shandon™ EA-50 Färbelösung
Artikelnummer. 10167988 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
4 l
Packungsgröße:
2 Stück
4 Liter
Artikelnummer. 10167988
Marke: Epredia™ 6766001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Differenzieren Sie eindeutig zwischen Zellbestandteilen mit rosanen, grünen und blau-grünen Farbtönen mithilfe der Epredia™ Shandon™ EA-50 Färbelösung.
Differenzieren Sie eindeutig zwischen Zellbestandteilen mit rosanen, grünen und blau-grünen Farbtönen mithilfe der Thermo Scientific™ Shandon™ EA-50 Färbelösung.
  • Polychromatisches zytoplasmatisches Färbemittel
  • Biologisches Färbemittel, von der Kommission zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Faroangivelser
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.