Learn More
Epredia™ Cryomatrix™-Einbettungsharz
Artikelnummer. 12868290 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
12868290 120 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12868290 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6769006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Befestigen und fixieren Sie Gewebe mit Epredia™ Cryomatrix™ Einbettungsharz, einem hervorragenden Produkt zur Gewebefixierung für den Gefrierschnitt.
  • Bildet eine feste Verbindung mit dem Probenhalter
  • Gefriert schnell, lässt sich glatt schneiden
  • Löst sich ohne Rückstände in Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 120 mL
Produkttyp Cryomatrix Einbettharz