Learn More
Epredia™ Shandon™ Adson fein gezahnte Mikropinzette
Wählen Sie die Shandon™ Adson-Pinzette mit einer Länge von 4.75 Zoll (12.1 cm). Ihre fein gezahnte Kante ist ein besonderes Qualitäts- und Präzisionsmerkmal.
Marke:  Epredia™ 7626
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15604454
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie die Thermo Scientific™ Shandon™ Adson-Pinzette mit einer Länge von 12.1 cm (4.75″); die fein gezahnte Kante ist ein besonderes Qualitäts- und Präzisionsmerkmal. Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Eigenschaften:
  • Entsprechend gehärtet und passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen
Spezifikation
Spezifikation
Adson Fine Serrated Thumb Forceps
Straight
12.1 cm
Premium
4.75 in.