Learn More
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen
Aus hochwertigem festem PVC. Buerkle™ Fotoschalen in niedriger Form ohne Bodenrillen eignen sich für viele Anwendungen im Labor oder Lager.
Marke:  Buerkle™ 4203-2024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10157190
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • PVC
  • Flache Form
  • Dicke Seiten, bruchsicher
  • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -30 bis +70°C
Spezifikation
Spezifikation
Innere Basis: 260 x 320 mm; äußerer Rand: 320 x 370 mm
50 mm
PVC
320 mm (innerer Sockel), 370 mm (äußerer Sockel)
Rechteckig
Rot
260 mm (innerer Sockel), 320 mm (äußerer Sockel)
Flach
1,96 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Fotoschale, niedrige Form, ohne Bodenrillen > Abmessungen:320 x 370 x 50 mm (L x B x H); Farbe:Rot