Learn More
Buerkle™ Drei-Wege-Ventil
Artikelnummer. 10221711 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Material:
PVDF
Polypropylen/Polyethylen
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchm.
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchm.
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm.
Gesamtbreite (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10221711
Marke: Buerkle™ 86060100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwei- und Dreiwegeventile werden für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet, um den Fluss zu lösen , ihn zu blockieren oder seine Richtung umzukehren
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Fluss freizugeben, ihn zu sperren oder die Richtung zu wechseln
PVDF-Dreiwegeventile:
  • ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, für Lebensmittel geeignet
  • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
PP/PE-Dreiwegeventile:
  • für den industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
  • Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EC
Farbe Rot/Weiß
Zur Verwendung mit Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm.
Enthält Montageplatte
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Material Polypropylen/Polyethylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C
Gesamtbreite (metrisch) 8 mm
Typ 3-Wege-Ventil
Breite (metrisch) 8 mm