Learn More
SH3PXD2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SH3PXD2A
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18976-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18976-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to SH3PXD2A.
Adapter protein involved in invadopodia and podosome formation, extracellular matrix degradation and invasiveness of some cancer cells. Binds matrix metalloproteinases (ADAMs), NADPH oxidases (NOXs) and phosphoinositides. Acts as an organizer protein that allows NOX1- or NOX3-dependent reactive oxygen species (ROS) generation and ROS localization. In association with ADAM12, mediates the neurotoxic effect of amyloid-beta peptide.
Spezifikation
Spezifikation
SH3PXD2A
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O89032, Q5TCZ1
14218, 309460, 9644
Peptide
Primary
-20°C
SH3PXD2A
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Adapter protein TKS5, FISH, KIAA0418, SH3 and PX domains 2A, SH3 multiple domains protein 1, SH3MD1, SH3PXD2A, TSK5
SH3PXD2A
IgG
Antigen Affinity Chromatography