Learn More
SH2D3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen SH2D3A
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814904
Unterlagen ansehen
Proteintech
15641-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16804904
Unterlagen ansehen
Proteintech
15641-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
May play a role in JNK activation.
Spezifikation
Spezifikation
SH2D3A
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BRG2
10045
SH2D3A Fusion Protein Ag8132
Primary
-20°C
SH2D3A
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Novel SH2 containing protein 1, NSP1, SH2 domain containing 3A, SH2D3A
SH2D3A
IgG
Antigen Affinity Chromatography