Learn More
Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor
Der Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor ist für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 11796
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12101650
  • 13093.08 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 02-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor ist für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet. Eine große Auswahl an erhältlichen Adaptern ermöglicht eine flexible Kapazität von 1.5 bis 500 ml.
Bestellinformationen:
Becher, Verschlussdeckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Bestellen Sie den Rotorkörper (SH-3000) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer 12995 für O-Ringe für den Deckel (Satz à 6 Stk.). Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Enthält:
750 mll-Becher (Satz à 4 Stk.) Kat. Nr. 11790
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC, RC-6 Plus Zentrifugenserien
Spezifikation
Spezifikation
SH-3000 Swinging Bucket Rotor
Swinging Bucket Rotor
4.575 x g (Becher); 3.706 x g (Mikrotiterplatten-Träger)
185,4 mm (Becher), 150,2 mm (Mikrotiterplatten-Träger)
8138
98 mm
Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus und Evolution RC Superspeed-Zentrifugen
Biocontainment Certified by CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
Ja
Aluminum
4 x 750 ml
4.700 U/min
91,1 mm (Becher)
135 mm
13,2 lb. (6 kg)
90°
3411 x g (Bucket)