Learn More
Invitrogen™ Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005618, S589D |
---|---|
Gen-Alias | SGK (SGK1) |
Kinase-Familie | SGK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15418573
|
Invitrogen™
PR7358A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11503557
|
Invitrogen™
PV3818 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10392363
|
Invitrogen™
PV4056 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
SGK (SGK1) may be a transcriptional target for p38/MAPK in hepatoma cells.
Spezifikation
NP_005618, S589D | |
SGK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
SGK (SGK1) | |
Human | |
GST Tag |