Learn More
SGE™ 10F-VA8400-5/0.47 VE=1 Stück
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Feste Nadel
- 10 μ l
- SG002950: Für Varian CP8400, CP9010, CP9050-Autosampler
- SG002923: Für Varian/Bruker-Autosampler8035, 8100, 8200; gasdicht
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | GC-Autosampler-Spritze |
| Modell | 10F-VA8400-5/0,47 |
| Mehr anzeigen |