Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE splitless with single taper
Artikelnummer. 12923981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12923981 Je 1 1 Stück
10377002 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12923981 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 09203901
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian/Bruker Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner
Menge Je 1
Länge (metrisch) 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm