Learn More
SGE™ Tubing Cutter
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl
- AD: 1/8 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kapillarschneider |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC-Schläuche |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für rechtwinklige Schnitte mit minimalem Graten oder Absplittern der Schläuche |