Learn More
Trajan™ Spritzen für Thermo Scientific AS3000, AS2000 und AS200/800GC Autosampler
Artikelnummer. 16682572
Click to view available options
Menge:
1/Pckg.
6/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16682572
Marke: Trajan™ 0029801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Autosamplerspritzen mit fester Nadel. Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Produkttyp AS3000, AS2000 und AS200/800 GC-Autosamplerspritze
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 μl