Learn More
Trajan™ Spritzen für Thermo Scientific AS3000, AS2000 und AS200/800GC Autosampler
Artikelnummer. 13425072
Click to view available options
Menge:
1/Pckg.
6/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13425072
Marke: Trajan™ 0029801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Autosamplerspritzen mit fester Nadel. Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Produkttyp AS3000, AS2000 und AS200/800 GC-Autosamplerspritze
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 μl