Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke: Trajan™ 0029871
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
2 in. | |
10F-BT-GT-5/0.63C | |
10 μl | |
Konus | |
Befestigt |
0,025 in. | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Je 1 | |
50 mm | |
Thermo AS2000 |