Learn More
Trajan™ Tubing Cutter,1/16 in.
Artikelnummer. 10547732
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (angloamerikanisch)
10547732 1/16 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10547732 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 082780
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Terry Werkzeugschlauchschneider für präzises Schneiden von Edelstahlschlläuchen
  • Präzises Schneiden von Edelstahlschlläuchen
  • Gratfreie Schlauchenden
Spezifikation
Typ Schlauchschneider
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1.59 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von Edelstahlrohren
Menge 1/Packung