Learn More
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
500 μl
2.5 ml
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
- Die Nadeln sind 2 Zoll, 22 Gauge, 0.028 Zoll Außendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.71 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Produkttyp | Manuelle LC Spritze mit Nadel |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 248 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Mehr anzeigen |