Learn More
Trajan™ Drähte zur Spritzenreinigung
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spritzennadeln (15 bis 500 μl)
Spritzennadeln (1 ml und größer)
Spritzennadeln (5 bis 10 μl)
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Entwickelt für die effektive Reinigung von Spritzennadeln.Trajan Scientific and Medical™ Reinigungsdrähte für die Spritzenreinigung werden in Packungen mit je 5 geliefert.
- Effektive Reinigung der Spritzennadel
- Kit sowie Ersatzdrähte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 5.9 Zoll |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Produkttyp | Ersatzstylet-Draht |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzennadeln (1 ml und größer) |