Learn More
Trajan™ Drähte zur Spritzenreinigung
Artikelnummer. 15258523
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spritzennadeln (1 ml und größer)
Spritzennadeln (15 bis 500 μL)
Spritzennadeln (5 bis 10 μl)
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15258523 Spritzennadeln (5 bis 10 μl) 5 Stück
15268523 Spritzennadeln (15 bis 500 μL) 5 Stück
15278523 Spritzennadeln (1 ml und größer) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15258523 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 031745
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die effektive Reinigung von Spritzennadeln. Trajan Scientific und Medical™ Reinigungsdrähte für die Spritzenreinigung werden in Packungen mit je 5 geliefert.
Entwickelt für die effektive Reinigung von Spritzennadeln.Trajan Scientific and Medical™ Reinigungsdrähte für die Spritzenreinigung werden in Packungen mit je 5 geliefert.
  • Effektive Reinigung der Spritzennadel
  • Kit sowie Ersatzdrähte erhältlich
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 5.9 Zoll
Länge (metrisch) 15 cm
Produkttyp Ersatzstylet-Draht
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzennadeln (5 bis 10 μl)