Learn More
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrulensystem-Starterkits
Für Gaschromatographiesysteme
Marke: SGE™ 073610
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SilTite FingerTite ist das Ferrulsystem der nächsten Generation für Gaschromatographie-Systeme, das eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen ermöglicht. Jedes Starterkit enthält alle erforderlichen Teile für die Umwandlung eines GC-Systems (einen Injektor und einen Detektor) in das SilTite FingerTite System. Das System erfordert keine permanente Gerätemodifikation — das Umstellen auf herkömmliche Verbindungen kann schnell und einfach erfolgen.
- Anwenderfreundlich
- Zuverlässige Verbindung
- Jedes Mal leckfrei
- Entfernt Kontamination durch Vespel™- oder Graphitferrulen
- Die Ferrulen müssen nach dem Temperaturwechsel nicht erneut angezogen werden
- Reduzieren den Lufthintergrund
- KEINE WERKZEUGE (FingerTite)
Spezifikation
Fingertite Shimadzu Agilent INJ/FID Starterkit | |
— | |
0.53 mm Innendurchmesser Säulen |