Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Ersatzteile
Mit Fingerkraft angezogen, um eine zuverlässige Abdichtung auch für empfindliche MS-Systeme zu erreichen
Marke: SGE™ 123705
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Herkömmliche Graphit- oder Vespel™-Ferrulen können nicht mit dem SilFlow MCD verwendet werden, da die Dimensionsstabilität nicht ausreicht und die Kanäle kontaminiert werden können
- SilTite™ FingerTite Metallferrulen sorgen für eine zuverlässige Verbindung ohne Totvolumen
Spezifikation
SGE Silflow Microchannel Gerät | |
Ferrule, 1,1 mm | |
Hülse | |
1.1 mm Innendurchmesser |