Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 4-Wege-Verteiler
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität
Marke: SGE™ 123733
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
- Enthält keine Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser
Anschluss B: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Anschluss C: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Anschluss D: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Port-Splitter | |
Anschluss B, C und D – 0,25/0,32 mm Innendurchmesser | |
SGE Silflow Microchannel Gerät |
1.1 mm Außendurchmesser | |
SilFlow Mikrokanalgerät (MCD) |