Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Verteiler-Kits, 3-Wege
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität.
Marke: SGE™ 123722
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
- Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Port-Splitter | |
0.25/0.32 mm Innendurchmesser | |
SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung | |
SGE Silflow Microchannel Gerät |