Learn More
SGE™ Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10645851
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 G
25 ga
26 G
26 ga
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0,47 mm
0.47 mm
0.5 mm
Menge:
1/Packung
6/Pckg.
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10645851
Marke: SGE™ 006050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 25 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.5 mm
Enthält Standard-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Modell Gehäuse 250R
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 250 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar
Graduated Ja