Learn More
SGE™ Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 G
25 ga
26 G
26 ga
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0,47 mm
0.47 mm
0.5 mm
Menge:
1/Packung
6/Pckg.
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
- Individuell eingeschliffene Edelstahlkolben, nicht austauschbar, nicht ersetzbar
- Spritzen mit einem Volumen von 5 und 10 μl haben einen Zylinderdurchmesser von 6.5 mm, eine Skalenlänge von 54.1 mm und werden mit einer 50 mm langen 26 Gauge-Kanüle geliefert Spritzen mit einem Volumen von
- 25 bis 500 μl haben einen Zylinderdurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine 50 mm lange 25 Gauge-Kanüle Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxykleber am Zylinder befestigt Modelle mit austauschbarer Kanüle verfügen über eine Dichtung aus PTFE sowie eine Feder und Mutter zum Abdichten
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
| Kanülen-Gauge | 25 ga |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,01 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.5 mm |
| Enthält | Standard-Kolben |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Produkttyp | Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II |
| Mehr anzeigen |