Learn More
Trajan™ Ersatzkolben für manuelle Diamond Spritzen
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
Marke: Trajan™ 0355105
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Ersatzkolben | |
Diamond Manuelle Spritze (50 μl) |