Learn More
Trajan™ Ersatzteil für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell entwickelt für Ventile von Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.37 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.028 mm |
| Produkttyp | Manuelle Spritze |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Art der Kanülenspitze | LC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile |