Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für 25 bis 500 μl-Spritzen
Artikelnummer. 10228870
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
LC
Seitliches Loch oder Kuppel
Außendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
8 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0.2 mm
0.24 mm
0.37 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4,52 in.
7 Zoll
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10228870
Marke: Trajan™ 038260
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatznadeln für 25 bis 500 ul-Spritzen für die Verwendung in der Chromatographie
Ersatznadeln für Spritzen mit 25 bis 500 μl Fassungsvermögen für die Verwendung in der Chromatographie
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.007 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Menge 5/Pckg.
Art der Kanülenspitze LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.