Learn More
Trajan™ Spritze
Zur Verwendung mit CTC PAL Spritzen mit austauschbarer Nadel
Marke:  Trajan™ 038732
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228603
  • 43.70 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit CTC PAL gasdichter Spritze
  • Nadellänge: 50 mm
  • Nadel-Gauge: 26
  • Spitzenform: Konus oder S/Loch
Spezifikation
Spezifikation
Gasdicht
0.007 Zoll
0.2 mm
1.6 Zoll
100 μl
Carlo Erba, Fisons und Thermo Scientific Autosamplerspritzen
26 G
1.8 Zoll
0.47 mm
Ersatznadel
Konus