Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Edelstahl
Marke:  SGE™ 039138
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12716317
  • 44.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
  • 23 Gauge
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
0.012 Zoll
0.32 mm
7 Zoll
Schräg
23 G
0.02 Zoll
0.5 mm
Ersatznadel
Spritze (1 bis 2,5 μl)