Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Edelstahl
Marke: SGE™ 039160
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
- 23 Gauge
Spezifikation
Stainless Steel | |
0.012 Zoll | |
0.32 mm | |
4.52 Zoll | |
115 mm | |
Spritze (1 bis 2,5 μl) |
23 G | |
0.02 Zoll | |
0.5 mm | |
Ersatznadel | |
Schräg |