Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Für die Verwendung mit 0.5 bis 1 μl-Spritzen
Marke: SGE™ 034060
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Stainless Steel | |
0.006 Zoll | |
0.15 mm | |
2.7 Zoll | |
Schräg |
23 G | |
0.02 Zoll | |
0.5 mm | |
Ersatznadel | |
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen |