Learn More
Trajan™ PEEKsil Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche. Trajan Scientific and Medical™ PEEKsil™ Schläuche können für die Versiegelung mit konventionellen Metall- oder Polymerferrulensystemen verwendet werden.
Marke:  Trajan™ 0624353
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228783
  • 112.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust – PEEK-Polymer-Außenschläuche und Quarzglas-Innenschläuche
  • Glatte Wandoberfläche für hervorragende Durchflusseigenschaften
  • Für die meisten organischen geeignet
  • Inertheit – extrem geringe Absorptionseigenschaften
  • Präzise ID
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
0.0625 Zoll
200 cm
0.175 mm
1.5 mm