Learn More
Trajan™ PEEKsil Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche. Trajan Scientific and Medical™ PEEKsil™ Schläuche können für die Versiegelung mit konventionellen Metall- oder Polymerferrulensystemen verwendet werden.
Marke:  Trajan™ 0624250
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228753
  • 78.60 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab
18-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust – PEEK-Polymer-Außenschläuche und Quarzglas-Innenschläuche
  • Glatte Wandoberfläche für hervorragende Durchflusseigenschaften
  • Für die meisten organischen geeignet
  • Inertheit – extrem geringe Absorptionseigenschaften
  • Präzise ID
Spezifikation
Spezifikation
500 cm
Schläuche
0.05 mm
1.6 mm