Learn More
SGE™ NanoVolume Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR- 5BV
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BR- 7BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR/OC-7/0,47
1BR-11.5
1BR-7/0,47
5BR-11.5
Gehäuse 1BR-5
Gehäuse 1BR-5-RAX
Gehäuse 1BR-5BV
Gehäuse 1BR-7
Gehäuse 1BR-7BV
Gehäuse 5BR-5
Gehäuse 5BR-5BV
Gehäuse 5BR-7
Gehäuse 5BR-7-RAX
Gehäuse 5BR-7BV
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Abnehmbarer Konus
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ideal für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen sowie für die Erstellung genauer Standards, die kleine Volumina erfordern.
- Fähigkeit zur Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit
- Ideal zum Spenden sehr kleiner Flüssigkeitsmengen
- Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
- Die Probe ist nur in der Nadel enthalten und hat keinen Glaskontakt
- Nahezu null Totvolumen und Übertragung zwischen den Injektionen
- Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1 μl)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
| Kanülen-Gauge | 23 ga |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0248 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.2559 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Mehr anzeigen |