Learn More
- Home
- Products
- Spritzen für die Chromatographie
- Gasdichte Handspritzen
- SGE™ NanoVolume Spritzen
SGE™ NanoVolume Spritzen
Artikelnummer. 10711432
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR- 5BV
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BR- 7BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR/OC-7/0,47
1BR-11.5
1BR-7/0,47
5BR-11.5
Gehäuse 1BR-5
Gehäuse 1BR-5-RAX
Gehäuse 1BR-5BV
Gehäuse 1BR-7
Gehäuse 1BR-7BV
Gehäuse 5BR-5
Gehäuse 5BR-5BV
Gehäuse 5BR-7
Gehäuse 5BR-7-RAX
Gehäuse 5BR-7BV
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Abnehmbarer Konus
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Modell | Art der Kanülenspitze | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10711432 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10370901 | 0,5 μl | 26 ga | 0.5BNR-5/0.47 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10482001 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 11982585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR- 7BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10306392 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10095500 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10725046 | 1 μl | 23 G | Gehäuse 1BR-5BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10636231 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BR/OC-7/0,47 | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10616421 | 1 μl | 23 ga | Gehäuse 1BR-7 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 11992585 | 1 μl | 23 G | Gehäuse 1BR-7BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10167260 | 1 μl | 23 G | 1BR-11.5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10568882 | 1 μl | 26 G | 1BR-7/0,47 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10601813 | 1 μl | 23 G | Gehäuse 1BR-5-RAX | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10318983 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-5BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10588882 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-7 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 11902595 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-7BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 12907536 | 5 μl | 23 G | 5BR-11.5 | Konus | 1 Stück |
| 10578302 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-7-RAX | Konus | - |
| 11962585 | 0,5 μl | 23 ga | 0.5BNR- 5BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10763714 | 1 μl | 23 ga | Gehäuse 1BR-5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10288860 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10711432
Lieferant
SGE™
Lieferanten-Nr.
000300
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen sowie für die Erstellung genauer Standards, die kleine Volumina erfordern.
- Fähigkeit zur Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit
- Ideal zum Spenden sehr kleiner Flüssigkeitsmengen
- Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
- Die Probe ist nur in der Nadel enthalten und hat keinen Glaskontakt
- Nahezu null Totvolumen und Übertragung zwischen den Injektionen
- Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1 μl)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0248 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.2559 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | NanoVolume Spritze |
| Modell | 0.5BNR-5 |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Abnehmbarer Konus |
| Anschlusstyp | Abnehmbar |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |