Learn More
SGE™ NanoVolume Spritzen
Artikelnummer. 10568882
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR- 5BV
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BR- 7BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR/OC-7/0,47
1BR-11.5
1BR-7/0,47
5BR-11.5
Gehäuse 1BR-5
Gehäuse 1BR-5-RAX
Gehäuse 1BR-5BV
Gehäuse 1BR-7
Gehäuse 1BR-7BV
Gehäuse 5BR-5
Gehäuse 5BR-5BV
Gehäuse 5BR-7
Gehäuse 5BR-7-RAX
Gehäuse 5BR-7BV
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Abnehmbarer Konus
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10568882
Marke: SGE™ 000570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideal für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen sowie für die Erstellung genauer Standards, die kleine Volumina erfordern.
  • Fähigkeit zur Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit
  • Ideal zum Spenden sehr kleiner Flüssigkeitsmengen
  • Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
  • Die Probe ist nur in der Nadel enthalten und hat keinen Glaskontakt
  • Nahezu null Totvolumen und Übertragung zwischen den Injektionen
  • Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1 μl)
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Material Borosilikatglas (Zylinder)
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0185 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.315 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Länge (metrisch) 70 mm
Produkttyp NanoVolume Spritze
Modell 1BR-7/0,47
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 μl
Art der Kanülenspitze Abnehmbarer Konus
Anschlusstyp Abnehmbar