Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGE MicroVolume Spritze mit fester Nadel
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Manuelle Injektionsspritze
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Titan-Nickel-Legierung (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 26 g |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Produkttyp | Spritze mit fester Nadel |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |