Learn More
Trajan™ Mikroregelventil mit Zubehör
Beschreibung
- Ideal für Chromatographieanwendungen
- Kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden
- Vakuum mit einer Leckrate von 1 E-05 cc/s Helium
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikrosteuerungsventil |
| Modell | L Handbuch für Einfachauslass |
| Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 0.06 Zoll |
| Material | Edelstahl |
| Anschlussgröße (metrisch) | 0.15 cm |
| Ventilcode | SMOV |
| Max. Druck | 700 psi |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 212 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 100 °C |