missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Mikroregelventil mit Zubehör

Präzise Dosierung und Ein-Aus-Steuerung von Gasströmen. Speziell für Chromatographie-Anwendungen entwickelt und kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden.

Marke:  Trajan™ 1236091

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15269153

  • 560.00 CHF / 1 Stück


Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ideal für Chromatographieanwendungen
  • Kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden
  • Vakuum mit einer Leckrate von 1 E-05 cc/s Helium
Spezifikation

Spezifikation

0.15 cm
Edelstahl
Pneumatisches Ventil
MOVP
50 mm
700 psi
300 °C
Pneumatischer L-Einzelauslass
Videos
Dokumentation