Learn More
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Modell:
Gehäuse 10F-LC
Gehäuse 1MDR-LC-GT
Gehäuse 250R-GT-LC
Gehäuse 250R-LC
Gehäuse 25R-GT-LC
Gehäuse 500R-LC
Gehäuse 50R-GT-LC
Gehäuse 5F-LC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gauge: 22
- Nadellänge: 5,08 cm (2 Zoll)
- Spitzenform: LC
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.71 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Manuelle Spritze |
| Modell | Gehäuse 250R-LC |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Art der Kanülenspitze | LC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rheodyne und Valco Ventile |
| Mehr anzeigen |