Learn More
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile
Artikelnummer. 10617171
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Modell:
Gehäuse 10F-LC
Gehäuse 1MDR-LC-GT
Gehäuse 250R-GT-LC
Gehäuse 250R-LC
Gehäuse 25R-GT-LC
Gehäuse 500R-LC
Gehäuse 50R-GT-LC
Gehäuse 5F-LC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10617171
Marke: SGE™ 002301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Injektionsgröße stellt das Injektionsvolumen ein
  • Gauge: 22
  • Nadellänge: 5,08 cm (2 Zoll)
  • Spitzenform: LC
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.71 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Manuelle Spritze
Modell Gehäuse 10F-LC
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze LC
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne und Valco Ventile
Anschlusstyp Befestigt