Learn More
SGE™ Spritzen mit Kolbenführung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Produkttyp:
Spritze mit geführtem Kolben
Spritze mit geführtem PTFE-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,96 in.
2.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ein verlängerter Zylinder führt den Kolben während der Injektion.SGE™ Spritzen mit geführtem Kolben eignen sich für industrielle Umfelder.
- Erweiterter Zylinder mit einem verstärkten Kolben für eine robuste, kleinvolumige Spritze
- Der verstärkte Kolben verbiegt sich nicht, wenn er zurück auf die 100 %-Stelle gezogen wird
- Spritzenzylinder besitzen eine Länge von 54.1 mm und einen Außendurchmesser von 8 mm
- Modelle mit einer festen Nadel können bis zu 70 °C erhitzt werden.
- Modelle mit einer entfernbaren Nadel besitzen für eine auslaufsichere Verwendung eine PTFE-Versiegelung, eine Feder und eine Mutter und können bis zu 120 °C erhitzt werden
- Auf alle Nadeln trifft zu: 26 Gauge, Edelstahl mit #2-Winkelspitzen, 0.47 mm Außendurchmesser und Ausrichtung auf eine Graduierungsnullmarke auf dem Zylinder
Bestellinformation
Es sind Modelle mit fester oder abnehmbarer Kanüle lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 ga. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,47 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.75 Zoll |
| Produkttyp | Spritze mit geführtem PTFE-Kolben |
| Modell | Gehäuse 10R-GP-GT |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
| Anschlusstyp | Abnehmbar |