Learn More
SGE™ Spritzen mit Kolbenführung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Produkttyp:
Spritze mit geführtem Kolben
Spritze mit geführtem PTFE-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,96 in.
2.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ein verlängerter Zylinder führt den Kolben während der Injektion.SGE™ Spritzen mit geführtem Kolben eignen sich für industrielle Umfelder.
- Der verlängerte Zylinder verfügt über einen verstärkten Kolben, um eine robuste Spritze mit geringem Volumen zu bieten
- Der verstärkte Kolben verhindert ein Verbiegen, wenn der Kolben nach hinten auf die 100 %-Position gezogen wird
- Spritzenzylinder haben eine Skalenlänge von 54,1 mm und einen Außendurchmesser von 8 mm
- Modelle mit fester Nadel können bis zu 70°°C erhitzt werden.
- Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslauffreien Betrieb und können auf bis zu 120 °C erhitzt werden
- Alle Nadeln sind 26s Gauge, Edelstahl mit 2-Fass-Punkten, 0,47 mm Außendurchmesser, und sind mit der Nullabstufenzeichenmarkierung am Zylinder ausgerichtet
Bestellinformation
Es sind Modelle mit fester oder abnehmbarer Kanüle lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 ga. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Produkttyp | Spritze mit geführtem Kolben |
| Modell | Gehäuse 10F-GP |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
| Anschlusstyp | Befestigt |