Learn More
SGE™ GC-Septen: TCS
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Marke:  SGE™ 041854
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10055570
Menge Preis
1 101.80 CHF / 50 Stück
10 93.18 CHF / 50 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 22-12-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TCS-Septen
  • Septen aus PTFE-beschichtetem dreilagigem Silikon für mittlere bis hohe Temperaturen
  • Gute Haltbarkeit, sehr gute Versiegelung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel; sehr gute Reißfestigkeit
  • Höchsttemperatur: 280 °C (536 °F)
Spezifikation
Spezifikation
50/Pckg.
280 °C