Learn More
SGE™ GC-Septen: KS
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Marke:  SGE™ 041825
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10095260
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
CS Septen
  • Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
  • Gute Haltbarkeit, gute Versiegelung
  • Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit; gute Zugfestigkeit
  • Höchsttemperatur: 200 °C (392 °F)
Spezifikation
Spezifikation
0,39 in.
PTFE-beschichtetes Silikon
10 mm
50/Packung