Learn More
SGE™ GC-Septen: KS
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Marke: SGE™ 041828
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
CS Septen
- Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Gute Haltbarkeit, gute Versiegelung
- Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit; gute Zugfestigkeit
- Höchsttemperatur: 200 °C (392 °F)
Spezifikation
0,5 in. | |
PTFE-beschichtetes Silikon | |
50/Packung |