Learn More
SGE™ GC Inlet FAST FocusLiner™
Artikelnummer. 12694925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12694925 5/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12694925 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 092005
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Deaktivierte Liner werden zur Vermeidung von Kontaminationen in Blisterpackungen geliefert
  • Für verschiedene GC-Geräte
  • Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
FocusLiner
  • Mit zwei kegelförmigen Abschnitten, die den Quarzwolle-Stopfen für optimale Nadelspitzenreinigung und Probenübertragung in seiner Position halten. Dadurch wird auch verhindert, dass sich Quarzwolle in Richtung Septum verschiebt oder in die Auskleidung hineindrückt
  • Gewährleistet eine hervorragende Reproduzierbarkeit
  • Führt zu weniger Massendiskriminierung
Schneller FocusLiner
  • Schmaler Innendurchmesser von 2,3 mm zur Verwendung mit Kapillarsäulen mit 0,1 mm Innendurchmesser
  • Der schmale ID führt auch zu kleineren Peakbreiten
Spezifikation
Produkttyp Split-/splitloser FAST FocusLiner
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 7,85 cm
Verpackungsmaterial Quarzwolle
Innendurchmesser (metrisch) 0,23 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0,63 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177