Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTiteμ-Union bietet eine einfache, auslaufsichere Installation von Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke: Trajan™
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Geringe thermische Masse
- Kein Totvolumen
- Inert
- Nach dem Einbau kein Nachziehen erforderlich
- Anschluss von vorgefüllten Säulen oder GC x GC
Spezifikation
Steckverbinder | |
0.1–0.25 mm und 0.1–0.25 mm | |
2 Anschlüsse, 5 doppelkonische Ferrulen und Werkzeuge | |
GC Kapillarsäule |