Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Artikelnummer. 15288933
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule mit 0,4 mm-Bohrungen und 0,32 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,05 mm-Bohrungen
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule mit 0,4 mm-Bohrungen und 0,53 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule und zweite Säule mit 0,4 mm-Bohrungen
Innendurchmesser 0,32 mm Erste Säule mit 0,5 mm-Bohrungen und 0,53 mm-Innendurchmesser Zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen
Innendurchmesser 0,32 mm Erste Säule und zweite Säule mit 0,5 mm-Bohrungen
Innendurchmesser 0,53 mm Erste Säule und zweite Säule mit 0,8 mm-Bohrungen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15288933
Marke: Trajan™ 073566
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatz-SilTite-Ferrulen für SilTiteμ-Union
  • SilTite μ-Union gibt niedrige thermische Masse – 9 mm Länge und < 0.5 g Masse
  • Null Totvolumen für optimierte Peakform
  • Chemisch deaktivierte Edelstahl-Ferrulen sorgen für die Inertheit des Systems
  • Robust und stabil für Hochtemperatur- und Druckzyklen
Spezifikation
Typ Ersatz SilTite Ferrulen mit μ-Anschlussstück
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Erste Säule und zweite Säule mit 0,4 mm-Bohrungen